Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 34.9 EUR
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Teplota tavenia: 56…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052687
Číslo CAS: 365-34-4