Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 69.7 EUR
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Mw: 233.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061305
Číslo CAS: 3832-73-3