Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 747.05 EUR
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Mw: 181.55 g/mol
Teplota varu: 142…144 °C
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368053
Číslo CAS: 81565-19-7
OSN: 2926
ADR: 4.1+6.1 III