Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 151.22 EUR
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Teplota varu: 131…132 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 43…49 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001921
Číslo CAS: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III