Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 28.28 EUR
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃N
Teplota varu: 92…93 °C/4mmHg
Hustota: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001913
Číslo CAS: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
OSN: 1993
ADR: 3,III