Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 164.46 EUR
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₃
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368239
Číslo CAS: 957120-32-0