Tlačiť
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 39.74 EUR
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 97%
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Mw: 204.15
Teplota tavenia: 76…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004339
Číslo CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7