Tlačiť
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7696-1G PC7696-5G PC7696-10G
APOSPC7696-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7696-1G APOSPC7696-5G APOSPC7696-10G
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Teplota varu: 82…84 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2145-31-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III