Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 76.51 EUR
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Mw: 202.1600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236239
Číslo CAS: 243659-15-6