Tlačiť
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 108.55 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009724
Číslo CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1