Tlačiť
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)furan-2,5-dione
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 430.6 EUR
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Vzorec: C₅HF₃O₃
Mw: 166.06 g/mol
Teplota varu: 93 °C/65mmHg
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00153287
Číslo CAS: 700-27-6
OSN: 3265
ADR: 8 III