Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 249.15 EUR
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O
Mw: 205.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00205809
Číslo CAS: 175277-44-8