Tlačiť
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 414.58 EUR
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
Mw: 158.08 g/mol
Teplota varu: 189 °C
Teplota tavenia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190646
Číslo CAS: 374-35-6
OSN: 3261
ADR: 8 III