Tlačiť
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7673-1G PC7673-250MG PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA 229.12 EUR
APOSPC7673-1G APOSPC7673-250MG APOSPC7673-5G
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅F₅O
Mw: 224.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12547946
Číslo CAS: 1202679-46-6