Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 58.48 EUR
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₃
Mw: 172.1 g/mol
Teplota varu: 257 °C
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039531
Číslo CAS: 338-03-4
OSN: 3261
ADR: 8 III