Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7668M-1G PC7668M-5G
APOSPC7668M-1GEA 114.72 EUR
APOSPC7668M-1G APOSPC7668M-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₉F₃O
Teplota varu: 177…179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034662
Číslo CAS: 585-36-4