Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC7668D-1G PC7668D-5G PC7668D-25G
APOSPC7668D-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7668D-1G APOSPC7668D-5G APOSPC7668D-25G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Mw: 196.17 g/mol
Teplota tavenia: 71…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00220049
Číslo CAS: 95233-30-0