Tlačiť
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7666-1G PC7666-100MG
APOSPC7666-1GEA 132.59 EUR
APOSPC7666-1G APOSPC7666-100MG
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClF₃N₃O₂S
Mw: 311.663 g/mol
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689729
Číslo CAS: 1006441-36-6
OSN: 3261
ADR: 8 III