Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 84.52 EUR
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
Mw: 216.16
Teplota tavenia: 230…234 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002696
Číslo CAS: 16642-92-5