Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 82.92 EUR
APOSPC7663-100G APOSPC7663-25G
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
Mw: 216.16
Teplota varu: 292
Teplota tavenia: 132…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004393
Číslo CAS: 779-89-5