Tlačiť
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Methoxy-N-methyl-2,4,6-trifluorobenzamide
PC7659-1G PC7659-500MG
APOSPC7659-1GEA 0 EUR
APOSPC7659-1G APOSPC7659-500MG
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Mw: 219.16 g/mol
Teplota tavenia: 63…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689800
Číslo CAS: 937602-31-8