Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 421.39 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226
Teplota varu: 78…79 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 48…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153087
Číslo CAS: 189278-27-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III