Tlačiť
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 124.75 EUR
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083543
Číslo CAS: 226717-83-5
OSN: 3265
ADR: 8,II