Tlačiť
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 298.02 EUR
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Mw: 156.11 g/mol
Teplota varu: 91 °C/25mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039533
Číslo CAS: 348-75-4
OSN: 3265
ADR: 8 III