Tlačiť
5-Fluoro-2-methylindole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 26.52 EUR
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Vzorec: C9H8FN
Mw: 149.17 g/mol
Teplota varu: 112…120 °C/0.1mmHg
Teplota tavenia: 97…101 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093649
Číslo CAS: 399-72-4