Tlačiť
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 43.32 EUR
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆ClF₃
Mw: 194.58
Teplota varu: 68 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 19 °C
Hustota: 1.315 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040772
Číslo CAS: 939-99-1
OSN: 3265
ADR: 8 II