α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7633F-25G
PC7633F-100G
PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA
29.84
EUR
APOSPC7633F-25G
APOSPC7633F-100G
APOSPC7633F-500G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Vzorec:
C₈H₆ClF₃ Teplota varu: 68…70 °C/12mmHg Hustota: 1,254 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 48 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000908 Číslo CAS: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 OSN: 2920 ADR: 8+3,II |