Tlačiť
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
PC7633F-25G PC7633F-100G PC7633F-500G
APOSPC7633F-25GEA 29.84 EUR
APOSPC7633F-25G APOSPC7633F-100G APOSPC7633F-500G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Derivitising agent for detection of ethyleneurea by electron-capture G.C.
Vzorec: C₈H₆ClF₃
Teplota varu: 68…70 °C/12mmHg
Hustota: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000908
Číslo CAS: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
OSN: 2920
ADR: 8+3,II