Tlačiť
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 132.77 EUR
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₆ClF₃
Teplota varu: 67…68 °C/12mmHg
Hustota: 1,337 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009920
Číslo CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
OSN: 3265
ADR: 8,III