Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 124.75 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Teplota varu: 65…66 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 30…31 °C
Hustota: 1,546 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000403
Číslo CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
OSN: 3261
ADR: 8,II