Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 109.35 EUR
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 69 °C/4mmHg
Hustota: 1.565 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000395
Číslo CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
OSN: 3265
ADR: 8 II