Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 112.96 EUR
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 70…72 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 27…30 °C
Hustota: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013558
Číslo CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
OSN: 3261
ADR: 8 II