Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 183.06 EUR
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 93…97 °C/28mmHg
Hustota: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008117
Číslo CAS: 2740-83-2
OSN: 2735
ADR: 8 III