Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 108.15 EUR
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O
Mw: 176.14
Teplota varu: 78…80 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004661
Číslo CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6