Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7625-100G PC7625-25G PC7625-500G
APOSPC7625-100GEA 56.48 EUR
APOSPC7625-100G APOSPC7625-25G APOSPC7625-500G
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O
Mw: 176.14
Teplota varu: 90 °C/20 mmHg
Teplota tavenia: 4
Hustota: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004621
Číslo CAS: 346-06-5
EINECS: 206-467-9