Tlačiť
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(Ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, N-BOC protected
PC7623-1G PC7623-500MG PC7623-5G
APOSPC7623-1GEA 296.03 EUR
APOSPC7623-1G APOSPC7623-500MG APOSPC7623-5G
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
1-(tert-Butyl)-4-ethyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O₄
Mw: 308.26 g/mol
Teplota tavenia: 107…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689692
Číslo CAS: 1006492-02-9