Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 93.06 EUR
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Teplota varu: 188…190 °C
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000694
Číslo CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
OSN: 3265
ADR: 8,II