Tlačiť
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7607-10G PC7607-1G PC7607-5G
APOSPC7607-10GEA 1021.26 EUR
APOSPC7607-10G APOSPC7607-1G APOSPC7607-5G
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₄H₈BrFN₂OS
Teplota tavenia: 267…269 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689698
Číslo CAS: 937601-60-0