Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7604-25G PC7604-5G PC7604-1G
APOSPC7604-25GEA 198.68 EUR
APOSPC7604-25G APOSPC7604-5G APOSPC7604-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₄S
Mw: 289.62
Teplota varu: 325
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013456
Číslo CAS: 837-95-6
OSN: 3261
ADR: 8 II