Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC7600-100G PC7600-25G PC7600-500G
APOSPC7600-100GEA 59.68 EUR
APOSPC7600-100G APOSPC7600-25G APOSPC7600-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Teplota varu: 184…186 °C
Hustota: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000680
Číslo CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
OSN: 3265
ADR: 8 II