Tlačiť
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 231.05 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Vzorec: C₉H₃F₁₅O₄
Teplota varu: 50 °C/12mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094429
Číslo CAS: 129301-40-2