Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 64.89 EUR
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Teplota varu: 84…85 °C/16mmHg
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000667
Číslo CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
OSN: 3265
ADR: 8 II