Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 3-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile, 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-3-oxopropanenitrile
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 249.5 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Mw: 213.16
Teplota tavenia: 58…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052315
Číslo CAS: 27328-86-5