Tlačiť
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
PC7582-1G PC7582-100MG PC7582-5G
APOSPC7582-1GEA 79.71 EUR
APOSPC7582-1G APOSPC7582-100MG APOSPC7582-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BF₂NO₂
Mw: 158.90 g/mol
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788245
Číslo CAS: 136466-94-9