Tlačiť
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7577-1G PC7577-250MG
APOSPC7577-1GEA 261.17 EUR
APOSPC7577-1G APOSPC7577-250MG
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₇BF₄O₃
Mw: 237.9400 g/mol
Teplota tavenia: 116…119 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09475813
Číslo CAS: 957034-62-7