Tlačiť
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Benzyloxy)-4-fluorophenylboronic acid
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 175.05 EUR
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₂BFO₃
Mw: 246.0400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09475829
Číslo CAS: 957034-74-1