Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenyl(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC7570-100G PC7570-25G PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA 314.04 EUR
APOSPC7570-100G APOSPC7570-25G APOSPC7570-5G
4-(Trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-(Trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
Mw: 250.22
Teplota varu: 170
Teplota tavenia: 114…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000400
Číslo CAS: 728-86-9
EINECS: 211-974-3