Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7569-5G PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA 46.47 EUR
APOSPC7569-5G APOSPC7569-25G
3-(Trifluoromethyl)benzophenone 98%
3-(Trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₉F₃O
Mw: 250.22
Teplota varu: 121…123 °C/1.5mmHg
Teplota tavenia: 51…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000389
Číslo CAS: 728-81-4
EINECS: 211-973-8