Tlačiť
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 129.56 EUR
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline 98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota tavenia: 65…70 °C
Hustota: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672933
Číslo CAS: 656-65-5