Tlačiť
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 107.9 EUR
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₂S
Teplota tavenia: 255…258 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07377074
Číslo CAS: 550998-67-9