Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 28.24 EUR
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.12
Teplota varu: 247 °C/753mmHg
Teplota tavenia: 219…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002562
Číslo CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8